Merck
WHA14406168
Whatman® Filterpapier für die quantitative Analyse, aschefrei, Güte 40
circles, diam. 450 mm, pack of 100
Synonym(e):
Z752649
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 1440-6168
Whatman Article No. 28418000 (US reference)
Parameter
0.29 psi wet burst
340 sec/100 mL speed (Herzberg)
Durchmesser
450 mm
Dicke
210 μm
Asche
≤0.007%
Porengröße
8 μm (Particle retention)
Grundgewicht
95 g/m2
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • High-purity filters contain 0.007% maximum ash content
  • Medium nominal particle retention rating of 8 µm
  • Medium filtration speed (Herzberg 340 s)
  • Particularly useful for gravimetric analysis
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)