Merck
Alle Fotos(4)
Wichtige Dokumente
AB4340
Sigma-Aldrich
Anti-Zscan4-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Zinc finger and SCAN domain containing protein 4C
Größe auswählen
100 μG
CHF 438.00
CHF 438.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 438.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 438.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Zinkfinger- und SCAN-domänenhaltiges Protein 4C (UniProt: Q80VJ6) wird in Mäusen vom Gen Zscan4c (auch als Gm397 bezeichnet) (Gen-ID: 245109) kodiert. Zscan4 ist ein spezifischer Transkriptionsfaktor der embryonalen Stammzellen (ES), der erforderlich ist, um die Pluripotenz zu regulieren, die Telomerverlängerung zu ermöglichen und die Zellseneszenz zu unterbinden. Er wird während der Aktivierung des zygotischen Genoms in zweizelligen Mausembryonen exprimiert. Er schützt Embryos vor DNA-Schäden durch Stabilisierung der B-DNA-Form von Mikrosatelliten-DNA. Er bindet an das TGCACAC-Motiv in CA/TG-Mikrosatelliten und reguliert die Telomerverlängerung, um die genomische Stabilität zu wahren, und wirkt in undifferenzierten ES-Zellen als Aktivator für den spontanen Telomer-Schwesterchromatidaustausch (T-SCE). Eine Dysfunktion von Zscan4 während der Entwicklung oder in embryonalen Stammzellen der Maus (mESCs) führt zu fehlgeschlagener Implantation, Problemen beim Erhalt der Telomerlänge und chromosomalen Rearrangements. (Literatur: Srinivasan, R., et al., (2020), Sci. Adv., 6, eaaz9115)
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das 16 Aminosäuren der C-terminalen Region von murinem Zscan4 entspricht. In allen Proteinen der Zcsan4-Familie (Zscan4b, Zscan4C, Zscan4d und Zscan4f) bleibt die immunogene Sequenz erhalten.
Anwendung
Anti-Zscan4 (Katalog-Nr. AB4340), ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper zum Nachweis von Zscan4, der zur Verwendung im Western Blot getestet wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in Lysat aus embryonalen Stammzellen von Mäusen (mESCs). Western-Blot-Analyse: Eine 1:2.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies Zscan4 in Lysat aus embryonalen Stammzellen von Mäusen (mESCs) nach.
Zielbeschreibung
Zielmolekülgewicht: ~60 kDa beobachtet; 60,0 kDa berechnet. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Empfohlene Lagerung: bei +2 °C bis +8 °C.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Embryonale Stammzelllysate
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lei Yang et al.
EMBO reports, 21(9), e50054-e50054 (2020-07-28)
Cloned animals generated by somatic cell nuclear transfer (SCNT) have been reported for many years; however, SCNT is extremely inefficient, and zygotic genome activation (ZGA) is required for SCNT-mediated somatic cell reprogramming. To identify candidate factors that facilitate ZGA in
Xiaoying Ye et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 675411-675411 (2021-06-15)
It has been well established that leukemia inhibitory factor (LIF) is essential for maintaining naïve pluripotency of embryonic stem cells (ESCs). Oncostatin M (OSM) is a member of the IL-6 family of cytokines which share gp130 as a receptor subunit
Role of Tet proteins in enhancer activity and telomere elongation.
Lu, F; Liu, Y; Jiang, L; Yamaguchi, S; Zhang, Y
Genes & Development null
Diego Rodriguez-Terrones et al.
EMBO reports, 21(1), e48354-e48354 (2019-12-19)
Pluripotent stem cells are thought of as a surrogate of early developmental stages that sustain the capacity to generate all cell types in the body, thereby constituting an invaluable tool to address the mechanisms underlying cellular plasticity. In the mouse
Ane Iturbide et al.
Nature structural & molecular biology, 28(6), 521-532 (2021-05-29)
Totipotent cells hold enormous potential for regenerative medicine. Thus, the development of cellular models recapitulating totipotent-like features is of paramount importance. Cells resembling the totipotent cells of early embryos arise spontaneously in mouse embryonic stem (ES) cell cultures. Such '2-cell-like-cells'