Dokumente
AB2265
Sigma-Aldrich
Anti-VPAC1-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Vasoactive intestinal polypeptide receptor 1, Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide type II receptor, vasoactive intestinal peptide/pituitary adenylate cyclase activating peptide receptor 1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... VIPR1(7433)
Allgemeine Beschreibung
VPAC1 – Rezeptor 1 des vasoaktiven intestinalen Peptids (VIP)/Hypophysen-Adenylatcyclase-aktivierenden Peptids (PACAP) – ist Mitglied einer Klasse-II-Unterfamilie von G-Protein-gekoppelten Rezeptoren und hochaffin gegenüber dem vasoaktiven intestinalen Peptid (VIP). VPAC1 wird mit vielen verschiedenen Lungenkarzinom-Zelllinien in Zusammenhang gebracht. VPAC1 wird vermutlich von FXR aktiviert und trägt unter Umständen zur Regulierung der Gallensekretion für den Schutz vor Gallensteinerkrankungen bei. VPAC1 könnte genutzt werden, um VIPs zu regulieren und so das Wachstum von Mammakarzinomen zu hemmen. VPAC1 wird mit der Regulierung der entzündungshemmenden Wirkungen von VIP in Verbindung gebracht.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt VPAC1 an der zytoplasmischen Domäne.
Immunogen
Epitop: Zytoplasmatische Domäne.
KLH-konjugiertes lineares Peptid, der zytoplasmischen Domäne von VPAC1 entsprechend.
Anwendung
Der Anti-VPAC1-Antikörper detektiert den VPAC1-Gehalt und wurde zur Verwendung in IH(P) und WB publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Hormone & Rezeptoren
Immunhistochemische Analyse: Mit einer früheren Charge in einer Verdünnung von 1:500 wurde VPAC1 in menschlichem Ovarialkarzinomgewebe nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in SK-OV-3-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies VPAC1 in 10 µg SK-OV-3-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~ 52 kDa gemessen. Unterschiedliche Molekulargewichte von VPAC1 sind unter Umständen durch Glykosylierung bedingt. (Fabre, C, et al. (1993). Peptides. 14:483-489.)
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
SK-OV-3-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable