Merck
19136-U
Hamilton® Kanülen für RN-Spritzen
needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.), bevel tip stainless steel needle, pkg of 6 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
bevel tip stainless steel needle
Kanülengröße
22s ga
Beschreibung
bevel tip (stainless steel)
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 7779-03
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
250-10000 μL
Kompatibilität
for use with 250μL-10000μL
Allgemeine Beschreibung
Hamilton® needles for RN syringes are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)