Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 402.00 |
Über diesen Artikel
CHF 402.00
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
porcine, rat, goat, canine, sheep, hamster, equine, pig, bovine, human, mouse, chicken, horse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, radioimmunoassay: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGA3(3675)
General description
Immunogen
Application
Für den Enzyme-Linked Immunospot Assay/Radioimmunassay wurde eine Verdünnung von 1:1.000 einer früheren Charge verwendet.
Immunpräzipitation:
5 µl einer früheren Charge fällten alpha-3/beta-1 mittels Immunpräzipitation aus 5 x 106 Zellen aus (Sherry, D.M., 2001).
Immunhistochemie/Immunfluoreszenz:
Eine 1:500-Verdünnung einer früheren Charge wurde verwendet, die Anwendung auf acetonfixiertem Gewebe wird empfohlen.
Western-Blot-Analyse:
Es wurde eine 1:500-Verdünnung einer früheren Charge verwendet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Humane fetale Vorhautfibroblasten (HFFF), Neuroblastome
Western Blot: Eine 1:500-Verdünnung dieser Charge wies INTEGRIN ALPHA 3 in 10 μg A431-Lysaten nach.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| antibody form serum | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form serum |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| clone polyclonal | clone P1B5, monoclonal | clone M-KID2, monoclonal | clone polyclonal |
| species reactivity porcine, rat, goat, canine, sheep, hamster, equine, pig, bovine, human, mouse, chicken, horse | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity chicken, hamster, horse, goat, pig, equine, mouse, human, sheep |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| AB1920 | 08436037124778 |