Merck
AB1587P
Sigma-Aldrich
Anti-Adenosin-A1-Rezeptor-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, rat, sheep, guinea pig, pig
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ADORA1(134)
Spezifität
Erkennt den Adenosin-A1-Rezeptor (A1R). Erkennt die 79-kDa- und 39-kDa-Banden in kortikalen Membranen von Ratte, Schwein und Lamm. Die 79-kDa-Bande kann durch Behandlung mit Agonist oder Antagonist in eine 39-kDa-Bande umgewandelt werden und könnte einen A1R-Dimer darstellen.
Immunogen
Aminosäuresequenz, der dritten extrazellulären Domäne (Aminosäuren 163–176, GEPVIKCEFEKVIS) des A1R-Gens der Ratte entsprechend.
Anwendung
Der Anti-Adenosin-A1-Rezeptor-Antikörper detektiert den Adenosin-A1-Rezeptor-Gehalt und wurde zur Verwendung in ELISA, IC, IH und WB publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Biorhythmus & Schlaf
Immunhistochemie: 10–50 μg/ml bei gefrorenen Gewebeschnitten. Eine leichte Fixierung wird empfohlen. 2 % 0,2 % Pikrinsäure {Cooke, HJ (1999) AJP Gastrointest Liver Physiol 276:4516-4626}
Immunzytochemie: Caufield, 2003. Leichte Fixierung für 5–10 Minuten mit 2 % PFA – lange Fixierungen verringern die Intensität der Färbung.
Western Blot: 1–10 μg/ml (Chemilumineszenz-Methode). Für verbesserte Signale werden Membranpräparate empfohlen {Smith et al (2001) Biochem Pharmacology 61:237-244} Unter Umständen sind höhere Konzentrationen des Antikörpers erforderlich, falls ein kalorimetrischer Nachweis oder ein Antikörper-Verdünnungsmittel auf Milchbasis verwendet werden.
ELISA: 1:10.000–1:50.000 (50–100 ng A1R-Peptid (Best.-Nr. AG289)/Well)
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Zielbeschreibung
79 kDa und 39 kDa
Physikalische Form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit in PBS mit 0,1 % BSA.
Immunaffinitätsgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Hirngewebe
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cátia Vieira et al.
Mediators of inflammation, 2014, 254640-254640 (2014-09-12)
Purinergic signalling is remarkably plastic during gastrointestinal inflammation. Thus, selective drugs targeting the "purinome" may be helpful for inflammatory gastrointestinal diseases. The myenteric neuromuscular transmission of healthy individuals is fine-tuned and controlled by adenosine acting on A(2A) excitatory receptors. Here
Carina Herman-de-Sousa et al.
Cells, 9(3) (2020-03-12)
Human subcutaneous fibroblasts (HSCF) challenged with inflammatory mediators release huge amounts of ATP, which rapidly generates adenosine. Given the nucleoside's putative relevance in wound healing, dermal fibrosis, and myofascial pain, we investigated the role of its precursor, AMP, and of
Patrycja Bolewska et al.
Neuroscience journal, 2019, 5950818-5950818 (2019-07-06)
There is an excellent correlation between the age when alcohol consumption begins and the likelihood of lifelong problems with alcohol abuse. Alcohol use often begins in adolescence, a time marked by brain development and maturation of numerous brain systems. Rats
Ella E Bauer et al.
Neural plasticity, 2020, 5859098-5859098 (2020-05-14)
Adenosine acts as a key regulator of striatum activity, in part, through the antagonistic modulation of dopamine activity. Exercise can increase adenosine activity in the brain, which may impair dopaminergic functions in the striatum. Therefore, long-term repeated bouts of exercise