AB1513P
Anti-Brain-Derived Neurotrophic Factor-Antikörper
Chemicon®, from sheep
Synonym(e):
BDNF
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
sheep
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, rat, chicken
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BDNF(627)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurochemie und Neurotrophine
Neuroinflammation und Schmerzen
Immunblotting: 1-5 μg/ml; für die Western Blot-Präparation der BDNF-Proben empfehlen wir das Verfahren nach Semba-Katoh, R et.al (J. Neurochem. 69(1):34-42, 1997), da sich BDNF in Standardpuffern nicht leicht extrahieren lässt. Seziertes Gewebe erfordert eine Homogenisierung in 10 Volumen von 100 mM Phosphatpuffer, der 1 mM EDTA, 2 mol/l Guanidinhydrochlorid (pH 7,2) und drei Proteasehemmer, 10 mM N-Ethylmaleimid, 0,36 mM Pepstatin und 1 mM PMSF enthält. Die Homogenate werden dann beschallt und mit 46 K x g 30 Minuten lang bei 4 °C zentrifugiert. BDNF migriert als ~12-18 kDa Monomer und mit einem 28-30 kDa Homodimer in den meisten Proben.
ELISA: 1-5 μg/ml
zur Hemmung der biologischen Aktivität in-vitro: Die komplette Hemmung der BDNF-Aktivität von sensorischen Neuronen in Hühnerembryonen erfolgt bei 1-5 μg/ml. Biologische Inhibitionsprotokolle finden Sie in Finn et al. (J. Neurocytol. 15:169-176, 1986).
BIOLOGISCHE AKTIVITÄT: Neutralisiert den BDNF, aber keine anderen Neurotrophine.
Für In-vivo-Untersuchungen unverdünnt verwenden.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Hirngewebe
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable