Merck
AB1129
Sigma-Aldrich
Anti-Rotavirus-Antikörper
Chemicon®, from goat
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Spezifität
Rotavirus (ICP′s und strukturelle Virion-Antigene vom Spättyp). Mehr als 90 % reaktiv mit menschlichen Rotaviren. Nicht reaktiv mit HEp-2-Zellen und WI-38-Zellen.
Immunogen
Bovines (Nebraska-Kälber-Diarrhoe-Virus)
Anwendung
Dieser Anti-Rotavirus-Antikörper ist für die Verwendung in ELISA, IF, WB, IH zum Nachweis von Rotavirus validiert.
Forschungskategorie
Infektionskrankheiten
Forschungsunterkategorie
Infektionskrankheiten – viral
Indirekte Immunfluoreszenz: 1:250
ELISA
Immunblotting; ungekochte Proben nur in 1 mM DTT und 2 % SDS.
Immunhistochemie
Endgültige Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Aufgereinigtes Immunglobulin. In PBS (0,01 mol/l, pH 7,2) mit 0,1 % Natriumazid
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Kann bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate aufbewahrt werden. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mai Kishimoto et al.
Journal of virology, 97(1), e0145522-e0145522 (2023-01-13)
Rotavirus A (RVA) causes diarrheal disease in humans and various animals. Recent studies have identified bat and rodent RVAs with evidence of zoonotic transmission and genome reassortment. However, the virological properties of bat and rodent RVAs with currently identified genotypes
Christina McCowan et al.
PloS one, 13(9), e0203853-e0203853 (2018-09-12)
Cases of vomiting and diarrhoea were reported in racing pigeons in Western Australia in May, 2016. Morbidity and mortality rates were high. Similar clinical disease was seen in Victoria in December and by early 2017 had been reported in all
Na Yin et al.
Human vaccines & immunotherapeutics, 17(12), 5656-5665 (2022-02-27)
Live-attenuated rotavirus vaccine has shown low protection in underdeveloped or developing countries. However, the inactivated rotavirus vaccine may have the potential to overcome some of these challenges. In the present study, the immunogenicity and protective efficacy of a bivalent inactivated
Wook-Jin Park et al.
Scientific reports, 11(1), 22037-22037 (2021-11-13)
Conjugate vaccine platform is a promising strategy to overcome the poor immunogenicity of bacterial polysaccharide antigens in infants and children. A carrier protein in conjugate vaccines works not only as an immune stimulator to polysaccharide, but also as an immunogen;
Na Yin et al.
World journal of gastroenterology, 24(45), 5109-5119 (2018-12-21)
To establish a rotavirus (RV)-induced diarrhea model using RV SA11 in neonatal rhesus monkeys for the study of the pathogenic and immune mechanisms of RV infection and evaluation of candidate vaccines. Neonatal rhesus monkeys with an average age of 15-20