Merck
AAWP0470M
Millipore
MF-Millipore-Membranfilter, Porengröße 0,8 µm
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, pkg of 50 pair
Synonym(e):
MCE-Membranfilter, Porengröße 0,8 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Beschreibung
47 mm diameter matched weight filter pairs, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 pairs
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pkg of 50 pair
Hersteller/Markenname
MF-Millipore
Millipore
Parameter
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
150 μm
Farbe
white
Brechungsindex
n/D 1.51
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.8 μm pore size
82 % porosity
Blasenpunkt
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die MF-Millipore Membranfilter sind aufgrund ihrer Membranen aus biologisch inerten Gemischen aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat eine der am häufigsten bei Analyse- und Forschungsanwendungen eingesetzten Membranen.
MF-Millipore-Filter ohne Triton-Tensid enthalten Mindestmengen eines Benetzungsmittels und weisen einen geringeren wasserextrahierbaren Gehalt auf als gängige MF-Millipore-Filter.
Anwendung
  • Überwachung der Luftqualität
  • Partikelüberwachung
  • Partikelentfernung
  • Bioassays
  • Mikroplastik
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
  • In einer Reihe von Porengrößen, schwarzer oder weißer Farbe, mit oder ohne Netzaufdruck erhältlich
  • Mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklav-Sterilisationsmethoden kompatibel
Rechtliche Hinweise
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3