Merck
AAWG04700
Millipore
MF-Millipore Membranfilter, 0,8 µm Porengröße, mit Netzaufdruck
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded
Synonym(e):
MCE-Membranfilter, Porengröße 0,8 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Qualitätsniveau
Beschreibung
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, gridded, 100 discs
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
MF-Millipore
Millipore
Parameter
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Durchmesser
47 mm
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
150 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
4%
Farbe
white
Brechungsindex
n/D 1.51
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.8 μm pore size
82 % porosity
Kapazität
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Blasenpunkt
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Biologisch inerte Mischungen aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat haben MF-Millipore-Membranfilter zu den mit am häufigsten verwendeten Membranen für Anwendungen in Analytik und Forschung gemacht.
MF-Millipore-Filter ohne das Tensid Triton enthalten minimale Mengen an Netzmitteln und haben weniger wasserlösliche Inhaltsstoffe als MF-Millipore-Standardfilter.
Eigenschaften und Vorteile:
- Vielseitig einsetzbarer Filter für biologische Anwendungen und Umweltüberwachungsanwendungen
- In verschiedenen Porengrößen in schwarz oder weiß sowie mit oder ohne Netzaufdruck erhältlich
- Kompatibel mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklav-Sterilisationsmethoden
Filtercode: AAWG
Anwendung
  • Überwachung der Luftqualität
  • Partikelüberwachung
  • Partikelentfernung
  • Bioassays
  • Mikroplastik
Rechtliche Hinweise
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3