Alle Fotos(1)
Key Documents
90419-K
Sigma-Aldrich
Stop/Wash Buffer
About This Item
UNSPSC-Code:
51111800
Qualitätsniveau
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable