8.56044
Fmoc-Cys(Trt)-NovaSyn® TGT
for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
Trityl-Protected Cysteine Resin
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Fmoc-Cys(Trt)-NovaSyn® TGT, Novabiochem®
Qualitätsniveau
Produktlinie
NovaSyn® TG
Novabiochem®
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles:
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references:
[1] E. Atherton, et al. in "Peptides 1990, Proc. 21st European Peptide Symposium, E. Giralt & D. Andreu(Eds), 1991, Escom, Leiden, pp. 243
[2] J. Lukszo, et al. (1996) Lett. Pept. Sci., 3, 157.
[3] Y. Fujiwara, et al. (1994) Chem. Pharm. Bull., 42, 724.
[4] K. Barlos & D. Gatos in “Fmoc solid phase peptide synthesis: a practical approach”, W. C. Chan & P. D.White (Eds.), Oxford University Press, Oxford, 2000, pp. 218.
Anwendung
Verlinkung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable