The recommended solvent to swell this resin is Dimethylformamide.
8.55026
Wang resin (100-200 mesh)
Novabiochem®
Synonym(e):
Aldehyde Wang HL resin
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Form
beads
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
alcohol
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Literature references
[1] B. Raju & T. P. Kogan (1997) Tetrahedron Lett., 38, 4965.
[2] S. Kobayashi & Y. Aoki (1998) Tetrahedron Lett., 39, 7345.
[3] M. W. Miller, et al. (1998) Tetrahedron Lett., 39, 3429.
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Beladung (Elementaranalyse aus Schwefel nach Derivatisierung mit Tosylhydrazid): 2.0 - 3.5 mmol/g
Aufquellvolumen (in DMF): chargenspezifischer Wert
Die Polymermatrix ist: Copoly(Styrol - 2% DVB), 200 - 400 mesh.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
-
Good Afternoon, in which organic solvent Is this resin soluble? Thanks