Dokumente
8.53029
Sigma-Aldrich
Boc-Glu(OcHx)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-t.-Boc-L-glutamic acid γ-cyclohexyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H27NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.39
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
54-57 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C16H27NO6/c1-16(2,3)23-15(21)17-12(14(19)20)9-10-13(18)22-11-7-5-4-6-8-11/h11-12H,4-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,19,20)/t12-/m0/s1
InChIKey
FDNMLANBNJDIRG-LBPRGKRZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Standard building block for introduction of glutamic acid in Boc SPPS. This side-chain protecting group for glutamic acid is used to minimize side reactions during acidic and basic treatments [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Literature references
[1] J. P. Tam, et al. (1979) Tetrahedron Lett., 42, 4033.
Verlinkung
Replaces: 04-12-0121
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=1 in Methanol): -9.0 - -7.0 °
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Reinheit (DC (0157)): ≥ 98 %
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.