Wichtige Dokumente
8.52337
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(bis-Boc-4-guanidino)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Phe(bis-Boc-4-guanidino)-OH
Größe auswählen
1 G
CHF 264.00
5 G
CHF 1’070.00
CHF 264.00
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 264.00
5 G
CHF 1’070.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C35H40N4O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
644.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
CHF 264.00
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥90.0% (acidimetric)
≥93.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Boc
Fmoc
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
N([C@@H](Cc4ccc(cc4)N\C(=N/C(=O)OC(C)(C)C)\NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C35H40N4O8/c1-34(2,3)46-32(43)38-30(39-33(44)47-35(4,5)6)36-22-17-15-21(16-18-22)19-28(29(40)41)37-31(42)45-20-27-25-13-9-7-11-23(25)24-12-8-10-14-26(24)27/h7-18,27-28H,19-20H2,1-6H3,(H,37,42)(H,40,41)(H2,36,38,39,43,44)/t28-/m0/s1
InChIKey
CIEGZABLYKOZLG-NDEPHWFRSA-N
Allgemeine Beschreibung
A novel arginine mimetic.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=1 in DMF): -8.0 - -4.0 °
Reinheit (DC(011A)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 93.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 90.0 %
Wasser (K. F.): ≤ 1.0 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable