Merck
8.52329
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Asp(OtBu)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-N-α-methyl-L-aspartic acid β-tert butyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H27NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
425.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-21(26)13-20(22(27)28)25(4)23(29)30-14-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,19-20H,13-14H2,1-4H3,(H,27,28)/t20-/m0/s1
InChIKey
CYWWLVIEAOUXGW-FQEVSTJZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Building block for introduction of N-α-methyl-aspartic acid amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis beigestichig
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 98.0 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 %
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.