8.52195
Fmoc-Phe-Ser(psiMe,Mepro)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Phe-Ser(psiMe,Mepro)-OH
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥97% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C30H30N2O6/c1-30(2)32(26(18-38-30)28(34)35)27(33)25(16-19-10-4-3-5-11-19)31-29(36)37-17-24-22-14-8-6-12-20(22)21-13-7-9-15-23(21)24/h3-15,24-26H,16-18H2,1-2H3,(H,31,36)(H,34,35)/t25-,26-/m0/s1
InChIKey
PQJUKTSKOYOXMZ-UIOOFZCWSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aggregation in Fmoc SPPS
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=1 in Methanol): -49.0 - -43.0 °
Reinheit (DC(157A)): ≥ 97 %
Reinheit (DC(CMA2)): ≥ 97 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Verunreinigungen einzeln (HPLC, Fl.%): ≤ 1.00 % (a/a)
Acetat (IC): ≤ 0.1 %
Ethylacetat (HS-GC): ≤ 2.0 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Protokolle
The ease of assembly of a given peptide sequence is hard to predict, which makes peptide synthesis challenging. Review methods and reagents for avoiding aggregation in solid-phase peptide synthesis.