8.52042
Fmoc-Lys(Ac)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-N-ε-acetyl-L-lysine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥97.0% (HPLC)
≥97.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C23H26N2O5/c1-15(26)24-13-7-6-12-21(22(27)28)25-23(29)30-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h2-5,8-11,20-21H,6-7,12-14H2,1H3,(H,24,26)(H,25,29)(H,27,28)/t21-/m0/s1
InChIKey
HQLBYVWJOXITAM-NRFANRHFSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.5 % (a/a)
Reinheit (DC(011C)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 97.0 %
Wasser (K. F.): ≤ 1.00 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable