Merck
773107
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Lys(Boc)-OH
97% (HPLC)
Größe auswählen
250 MG
CHF 466.00
1 G
CHF 1’260.00
CHF 466.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 466.00
1 G
CHF 1’260.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H34N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
482.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
CHF 466.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97% (HPLC)
Form
powder or crystals
Optische Aktivität
[α]22/D -14.0°, c = 1% in chloroform
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
189-194 °C (decomposition)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Boc
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N([C@@H](CCCCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)(C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C27H34N2O6/c1-27(2,3)35-25(32)28-16-10-9-15-23(24(30)31)29(4)26(33)34-17-22-20-13-7-5-11-18(20)19-12-6-8-14-21(19)22/h5-8,11-14,22-23H,9-10,15-17H2,1-4H3,(H,28,32)(H,30,31)/t23-/m0/s1
InChIKey
JMBKBGOKNZZJQA-QHCPKHFHSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)