Merck
8510-OP
Millipore
Saccharose
OmniPur®
Synonym(e):
Saccharose, α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl-β-D-fructofuranosid, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranosid, D-Sucrose, Zucker
Größe auswählen
500 G
Anfragen
5 KG
Anfragen
Voraussichtliches Versanddatum14. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
Anfragen
5 KG
Anfragen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.30
Beilstein:
90825
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.28
Voraussichtliches Versanddatum14. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
crystals (Fine)
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
185-187 °C (lit.)
Versandbedingung
ambient
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChIKey
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Molekularbiologie-Qualität.
Spezifikationen:
DNase: nicht nachweisbar
Schwermetalle (als Pb): 0,0005 % max.
Unlösliche Anteile: 0,005 % max.
Invertzucker: 0,01% max.
Eisen (Fe): 0,0005 % max.
Trocknungsverlust: 0,03% max.
Protease: nicht nachweisbar
RNase: nicht nachweisbar
Nur für den Labor- oder Produktionsgebrauch. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch vorgesehen.
Anwendung
  • Effects of high-temperature stress on gene expression related to photosynthesis in two jujube (Ziziphus jujuba Mill.) varieties.: Investigates the impact of high-temperature stress on photosynthetic gene expression in jujube, revealing adaptive mechanisms that could be linked to sucrose biosynthesis under stress conditions (Yang et al., 2024).
  • Formulation optimization of lyophilized aptamer-gold nanoparticles: Maintained colloidal stability and cellular uptake.: Discusses the optimization of lyophilized aptamer-gold nanoparticle formulations, which could be used for targeted drug delivery systems involving sucrose as a stabilizing agent (Saidi et al., 2024).
  • Preventing too much of a good thing: epigenetic regulation limits sucrose-induced anthocyanin production in Arabidopsis.: Explores how epigenetic mechanisms regulate the anthocyanin biosynthesis pathway in response to sucrose, offering insights into plant stress responses and metabolic regulation (LaFountain, 2024).
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3