8.51046-M
HMPB
Novabiochem®
Synonym(e):
4-(4-Hydroxymethyl-3-methoxyphenoxy)-butyric acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥99% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: linker
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
83 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C12H16O5/c1-16-11-7-10(5-4-9(11)8-13)17-6-2-3-12(14)15/h4-5,7,13H,2-3,6,8H2,1H3,(H,14,15)
InChIKey
HXOYWJCDYVODON-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The product number for this product was previously 01-60-0029.
To obtain a certificate of analysis (CoA) of a lot that begins with the letter “A”, please select the option in the right hand menu “Request a COA for Lot#s starting with A”.
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Reinheit (DC(157A)): ≥ 99 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 99 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable