Wichtige Dokumente
8.44010
Sigma-Aldrich
Decamethyltetrasiloxane
for synthesis
Synonym(e):
Decamethyltetrasiloxane
Größe auswählen
1 L
CHF 772.00
CHF 772.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
CHF 772.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
205-491-7
NACRES:
NA.22
CHF 772.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
73 Pa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Kinematische Viskosität
1.3 cSt(20 °C)
mp (Schmelzpunkt)
-76 °C
Übergangstemp.
flash point 62 °C
Löslichkeit
<0.1 mg/L
Dichte
0.85 g/cm3 at 25 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Si](O[Si](O[Si](C)(C)C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C10H30O3Si4/c1-14(2,3)11-16(7,8)13-17(9,10)12-15(4,5)6/h1-10H3
InChIKey
YFCGDEUVHLPRCZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
zur Synthese
Anwendung
Decamethyltetrasiloxane for synthesis. CAS 141-62-8, molar mass 310.69 g/mol.
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
143.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
62 °C - closed cup