Merck
8.44009
Sigma-Aldrich
Octamethyltrisiloxan
for synthesis
Synonym(e):
Octamethyltrisiloxan
Größe auswählen
1 L
CHF 241.00
CHF 241.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
CHF 241.00
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)3SiO]2Si(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.53
Beilstein:
1753063
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
203-497-4
NACRES:
NA.22
CHF 241.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.384 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−82 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 29 °C
Dichte
0.82 g/cm3 at 25 °C
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H24O2Si3/c1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h1-8H3
InChIKey
CXQXSVUQTKDNFP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
zur Synthese
Anwendung
Octamethyltrisiloxane for synthesis. CAS 107-51-7, molar mass 236.53 g/mol.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
84.2 °F - (External MSDS)
Flammpunkt (°C)
29 °C - (External MSDS)