Dokumente
8.43969
Sigma-Aldrich
Chlorohexidine
for synthesis
Synonym(e):
Chlorohexidine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H30Cl2N10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
505.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
200-238-7
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Löslichkeit
0.8 g/L
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C22H30Cl2N10/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34)
InChIKey
GHXZTYHSJHQHIJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3