Wichtige Dokumente
8.43872
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methoxyphenylacetic acid
≥99% (HPLC)
Synonym(e):
3-Fluoro-4-methoxyphenylacetic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9FO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Fc1c(ccc(c1)CC(=O)[O-])OC
InChI
1S/C9H9FO3/c1-13-8-3-2-6(4-7(8)10)5-9(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)/p-1
InChIKey
VURNBRZIFABCRU-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
for synthesis
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 112 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 116 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable