Wichtige Dokumente
8.41733
Sigma-Aldrich
Cholesteryl chloride
for synthesis
Synonym(e):
Cholesteryl chloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H45Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
405.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
213-004-4
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
96-97 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cl[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H45Cl/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChIKey
OTVRYZXVVMZHHW-DPAQBDIFSA-N
Hinweis zur Analyse
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 94 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 96 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable