Wichtige Dokumente
8.41348
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromosuccinic acid
for synthesis
Synonym(e):
2,3-Dibromosuccinic acid, 2,3-Dibromo-butandioic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4Br2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.88
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
208-396-9
Assay
≥98.0% (acidimetric)
Form
powder
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
278-281 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C4H4Br2O4/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
InChIKey
FJWGRXKOBIVTFA-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 98.0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable