Merck
8290-OP
Millipore
Natriumphosphat
OmniPur® Grade, 98.0-102.0%
Synonym(e):
Natriumphosphat Monohydrat, Mononatrium-phosphat, Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat
Größe auswählen
500 G
CHF 82.40
CHF 82.40
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
CHF 82.40
About This Item
Lineare Formel:
NaH2PO4 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NA.21
CHF 82.40
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
crystalline powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Versandbedingung
ambient
SMILES String
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChIKey
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Molekularbiologie-Qualität
Spezifikationen:
Gehalt: 98,0-102,0 %
Chlorid (Cl): 0,0005 % max.
DNase: nicht nachweisbar
Schwermetalle (ICP-OES): 0,001 % max.
Unlösliche Anteile: 0,01 % max.
Eisen (Fe): 0,001 % max.
Stickstoffverbindungen (als N): 0,001 % max.
pH (5 %, Wasser): 4,1-4,5
Protease: nicht nachweisbar
RNase: nicht nachweisbar
Sulfat (SO4): 0,003 % max.
Nur für den Labor- oder Produktionsgebrauch. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch gedacht.
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable