8.22185
TWEEN® 40
for synthesis
Synonym(e):
Polyoxyethylensorbitanmonopalmitat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
liquid
Wirksamkeit
>38400 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
>100 °C
Übergangstemp.
flash point >149 °C
Dichte
1.09 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChIKey
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Verseifungszahl: 41 - 52
Säurezahl: ≤ 3
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.080 - 1.095
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable