Wichtige Dokumente
8.21249
Sigma-Aldrich
9-Methylanthracene
for synthesis
Synonym(e):
9-Methylanthracene
Größe auswählen
1 G
CHF 44.10
5 G
CHF 125.00
CHF 44.10
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 44.10
5 G
CHF 125.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
212-299-7
NACRES:
NA.22
CHF 44.10
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
crystals
bp
196-197 °C/16 hPa
mp (Schmelzpunkt)
76-79 °C
Löslichkeit
0.0003 mg/L
Dichte
1.06 g/cm3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cc1c2c(cc3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C15H12/c1-11-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(11)13/h2-10H,1H3
InChIKey
CPGPAVAKSZHMBP-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 76 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 79 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable