Wichtige Dokumente
8.21112
Sigma-Aldrich
N1-2-Thiazolylsulfanilamid
for synthesis
Synonym(e):
2-Sulfanilamidothiazol, Sulfathiazol
Größe auswählen
5 G
CHF 33.10
250 G
CHF 103.00
CHF 33.10
Nur noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 33.10
250 G
CHF 103.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9N3O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
EG-Index-Nummer:
200-771-5
NACRES:
NA.22
CHF 33.10
Nur noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
199-202 °C
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[S](=O)(=O)(Nc2[s]ccn2)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
InChIKey
JNMRHUJNCSQMMB-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HClO₄): ≥ 98.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 199 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 202 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2