Fortfahren mit
8.21024
di-Phosphorpentasulfid
for synthesis
Synonym(e):
Phosphorpentasulfid, Phosphor(V)-sulfid, Diphosphorpentasulfid, Phosphor(V)-sulfid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 50.00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 109.00
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 176.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
P2S5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.27
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
215-242-4
UNSPSC Code:
12352303
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Bp:
515 °C
CHF 50.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
142 °C
potency
389 mg/kg LD50, oral (Rat), 3160 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
concentration
27.8-28.8%
dilution
(for synthesis)
pH
1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
515 °C
mp
280-284 °C (lit.)
density
2.09 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
900‑1100 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S=P(=S)SP(=S)=S
InChI
1S/P2S5/c3-1(4)7-2(5)6
InChI key
HWVAJUNEPOKXLF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt P: 27,8–28,8 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2321068.210268.22339
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
synthesis grade
form
powder
form
powder
form
crystals
form
liquid
pH
1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
1.0 (25 °C, 5 g/L in H2O)
autoignition temp.
142 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
mp
280-284 °C (lit.)
mp
280-284 °C (lit.)
mp
55 °C
mp
1-2 °C
signalword
Danger
supp_hazards
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Sol. 1 - Water-react. 1
Lagerklasse
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Questions
  1. What is the difference between this item and Phosphorus pentasulfide (232106)?
    1 answer
    1. These products both fall under the chemical abstract service number 1314-80-3 which means chemically they are the same. The only major difference between the two products is that product 821024 has a purity assay range between 27.8-28.8 % while product 232106 has an purity assay range of 98.5-101.5 %. Both products have different testing methods as well which can be viewed via the product specification sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheet/SPEC/MDA/CHEM/8.21024/8210242500
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/754/815/232106-BULK_______SIGALD_____.pdf