Wichtige Dokumente
8.21007
Sigma-Aldrich
Biphenyl-2-ol
for synthesis
Synonym(e):
Biphenyl-2-ol, 2-Diphenylol, 2-Phenylphenol, 2-Hydroxydiphenyl
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C6H4-2-(OH)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
201-993-5
Dampfdruck
0.4 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
200
300
Assay
≥99.0% (GC)
Form
powder
Selbstzündungstemp.
>520 °C
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.4-9.5 % (v/v)
pH-Wert
7 (20 °C, 0.1 g/L in H2O)
bp
286 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
56-58 °C
Übergangstemp.
flash point 138 °C
Dichte
1.26 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
600 kg/m3
SMILES String
Oc1c(cccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H
InChIKey
LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 56 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 58 °C
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°C)
124 °C - closed cup