Wichtige Dokumente
693017
Millipore
Zwittergent® 3-14 Detergens
Synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a wide pH range.
Synonym(e):
n-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat, hplc solvents
Größe auswählen
5 G
CHF 250.00
25 G
CHF 837.00
100 G
CHF 2’740.00
500 G
CHF 2’830.00
CHF 250.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 250.00
25 G
CHF 837.00
100 G
CHF 2’740.00
500 G
CHF 2’830.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H41NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
363.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
NACRES:
NA.25
CHF 250.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (TLC)
Form
powder
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Aggregatnummer
83
Farbe
white
CMC
100 - 400 μM
Löslichkeit
water: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+](CCCCCCCCCCCCCC)(C)C
InChI
1S/C19H41NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20(2,3)18-16-19-24(21,22)23/h4-19H2,1-3H3
InChIKey
BHATUINFZWUDIX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Synthetisches zwitterionisches Reinigungsmittel, das im Gegensatz zu anderen amphoteren Tensiden seinen zwitterionischen Charakter über einen großen pH-Bereich hinweg behält. Die Eigenschaft ist auf die Gegenwart eines stark basischen quaternären Ammoniumions und eines sauren Sulfonations gleicher Stärke zurückzuführen. Es wird angenommen, dass dieses ionische Gleichgewicht eine irreversible Bindung des Reinigungsmittels an anionische oder kationische Verbindungen verhindert.
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °C). Wässrige Stammlösungen sind bei 4 °C mehrere Monate lang stabil.
Sonstige Hinweise
Aveldano, M.I., et al. 1991. J. Neurochem.57, 250.
Wach, A., et al. 1990. Eur. J. Biochem.189, 675.
Lai, F.A., et al. 1989. J. Biol. Chem. 264, 16776.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zwittergent is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C