Wichtige Dokumente
8.20699
Sigma-Aldrich
1-Indanone
for synthesis
Synonym(e):
1-Indanone, α-Hydrindone, 1-Oxoindane
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
201-470-1
Assay
≥98.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
525 °C
bp
243-245 °C
mp (Schmelzpunkt)
37-40 °C
Übergangstemp.
flash point 113 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C9H8O/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4H,5-6H2
InChIKey
QNXSIUBBGPHDDE-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 39 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 42 °C
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
233.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
111.67 °C - closed cup