Wichtige Dokumente
8.20162
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis(dimethylamino)thiobenzophenone
for synthesis
Synonym(e):
4,4′-Bis(dimethylamino)thiobenzophenone, N,N,N′,N′-Tetramethyl-4,4′-diaminothiobenzophenone, Michler thioketone
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2NC6H4CSC6H4-4-[N(CH3)2]
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
214-962-6
Assay
≥84.0% (HPLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
198-206 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C17H20N2S/c1-18(2)15-9-5-13(6-10-15)17(20)14-7-11-16(12-8-14)19(3)4/h5-12H,1-4H3
InChIKey
KFUJUTFTRXYQMG-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 84.0 % (a/a)
Identität (NMR-Spektrum): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable