Wichtige Dokumente
8.20082
Sigma-Aldrich
Aminoiminomethanesulfinic acid
for synthesis
Synonym(e):
Aminoiminomethanesulfinic acid, FormamidinesulfInic acid, Thiourea dioxide
Größe auswählen
250 G
CHF 69.60
1 KG
CHF 164.00
CHF 69.60
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
CHF 69.60
1 KG
CHF 164.00
About This Item
Lineare Formel:
HN=C(NH2)SO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
217-157-8
NACRES:
NA.22
CHF 69.60
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
crystals
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
pH-Wert
4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
123 °C (decomposition)
Löslichkeit
27 g/L
Dichte
1.68 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
850 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[S](=O)(O)\C(=N\[H])\N
InChI
1S/CH4N2O2S/c2-1(3)6(4)5/h(H3,2,3)(H,4,5)
InChIKey
FYOWZTWVYZOZSI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Lungs, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1