Wichtige Dokumente
8.18580
Sigma-Aldrich
Methoxymethyl-triphenylphosphonium chloride
for synthesis
Synonym(e):
Methoxymethyl-triphenylphosphonium chloride
Größe auswählen
50 G
CHF 89.00
CHF 89.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
CHF 89.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3OCH2P(C6H5)3Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.80
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
223-664-5
NACRES:
NA.22
CHF 89.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
<1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
1440 mg/kg LD50, oral (Rat)
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
pH-Wert
2.2 (20 °C, 1100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
202 °C
Übergangstemp.
flash point >250 °C
Löslichkeit
soluble >1100 g/L (decomposition)
Schüttdichte
450‑500 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[P+](COC)(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.[Cl-]
InChI
1S/C20H20OP.ClH/c1-21-17-22(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20;/h2-16H,17H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
SJFNDMHZXCUXSA-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 98.0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
482.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 250 °C