Wichtige Dokumente
8.18469
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichlorophenol
for synthesis
Synonym(e):
2,4,6-Trichlorophenol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3Cl3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
201-795-9
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
0.035 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
powder
Wirksamkeit
887 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
244-246 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
65-68 °C
Übergangstemp.
flash point 99 °C
Löslichkeit
0.8 g/L
Dichte
1.675 g/cm3 at 25 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Clc1c(c(cc(c1)Cl)Cl)O
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
InChIKey
LINPIYWFGCPVIE-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 65 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 68 °C
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99 °C - closed cup