Wichtige Dokumente
8.18214
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
for synthesis
Synonym(e):
1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, Dimethylpropyleneurea, DMPU
Größe auswählen
100 ML
CHF 70.40
500 ML
CHF 173.00
25 KG
CHF 3’280.00
CHF 70.40
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 70.40
500 ML
CHF 173.00
25 KG
CHF 3’280.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
230-625-6
NACRES:
NA.22
CHF 70.40
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
0.5 hPa ( 57 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
255 °C
Wirksamkeit
1770 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
1.6-9.3 % (v/v)
pH-Wert
11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
247 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-24 °C
Übergangstemp.
flash point 121 °C
Dichte
1.064 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N1(CCCN(C1=O)C)C
InChI
1S/C6H12N2O/c1-7-4-3-5-8(2)6(7)9/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.062 - 1.066
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
249.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
121 °C - closed cup