522694
N-Methylacetamid-d7
98 atom % D
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.429 (lit.)
bp
204-206 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
26-28 °C (lit.)
Dichte
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
[2H]N(C(=O)C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-3(5)4-2/h1-2H3,(H,4,5)/i1D3,2D3/hD
InChIKey
OHLUUHNLEMFGTQ-KBKLHOFPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
226.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
108.3 °C - closed cup