8.17002
Polyethylenglykol
300, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Poly(ethylenglykol), Polyglycol, Polyethylenoxid, PEG 300, Polyoxyethylen, PEG
Größe auswählen
Größe auswählen
About This Item
Agentur
NF
Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.1 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
370 °C
Mol-Gew.
average Mn 300
pH-Wert
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
>220 °C/1013 hPa (decomposes)
mp (Schmelzpunkt)
-15--10 °C
Übergangstemp.
flash point 220 °C
Dichte
1.13 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solubility enhancement
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
281.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
138.6 °C - closed cup
Artikel
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Verwandter Inhalt
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.