Wichtige Dokumente
8.14703
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxy-3,6-dimethylbenzoic acid
for synthesis
Synonym(e):
3,6-Dimethyl-ß-resorcylsäure
Größe auswählen
5 G
CHF 107.00
CHF 107.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 107.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.22
CHF 107.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
187-189 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Oc1c(c(cc(c1C(=O)O)C)O)C
InChI
1S/C9H10O4/c1-4-3-6(10)5(2)8(11)7(4)9(12)13/h3,10-11H,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
VHNLJRRECIZZPX-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.5 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 186 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 189 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable