8.14648
4-Aminodiphenylamine
for synthesis
Synonym(e):
4-Aminodiphenylamine, Diphenyl black, N-Phenyl-p-phenylenediamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 hPa
Form
solid
Selbstzündungstemp.
>500 °C
Wirksamkeit
464 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
8.9 (20 °C, 0.5 g/L in H2O)
bp
354 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
72-75 °C
Übergangstemp.
flash point 199 °C
Dichte
1.09 g/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C12H12N2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,13H2
InChIKey
ATGUVEKSASEFFO-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 72 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 75 °C
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
199 °C