Wichtige Dokumente
8.14506
Sigma-Aldrich
Chlorobenzene
special quality for synthesis
Synonym(e):
Monochlorbenzol, Benzolchlorid, Phenylchloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
203-628-5
NACRES:
NA.21
bp:
132 °C/1013 hPa
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
12 hPa ( 20 °C)
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
590 °C
Wirksamkeit
2000-4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
1.3-11 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH-Wert
7 (20 °C)
bp
132 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-45 °C
Übergangstemp.
flash point 27 °C
Dichte
1.11 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.5 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.105 - 1.107
Wasser (K. F.): ≤ 0.03 %
Freie Säure: ≤ 0.0002 meq/ml
Freies Alkali: ≤ 0.0002 meq/ml
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
80.6 °F
Flammpunkt (°C)
27 °C