This product is 70% (70 grams per 100 mL) tert-Butyl hydroperoxide in water. This refers to concentration.
8.14006
tert-Butyl hydroperoxide
(70% solution in water) for synthesis
Synonym(e):
1,1-Dimethylethyl hydroperoxide, 2-Hydroperoxy-2-methylpropane, TBHP
Empfohlene Produkte
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
232 hPa ( 60 °C)
Form
liquid
Wirksamkeit
810 mg/kg LD50, oral (Rat)
628 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Konzentration
67.0-73.0% (iodometric)
dilution
(for synthesis)
Brechungsindex
n20/D 1.3870
bp
37 °C/20 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-3 °C
Übergangstemp.
flash point 38 °C
Löslichkeit
130-150 g/L
Dichte
0.94 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.937 - 0.938
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. F - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
100.4 °F
Flammpunkt (°C)
38 °C
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
70% est ce une concentration massique ou molaire?