810013
Probumin® Bovine Serum Albumin Crystallized Grade
≥99%, USA Origin, Protein standard: suitable, ligand binding assay: suitable, EIA: Suitable ELISA: suitable
Synonym(e):
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Probumin® Bovine Serum Albumin Crystallized Grade, pack of 10 g
Biologische Quelle
bovine serum
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (purity)
Form
lyophilized powder
Haltbarkeit
48 mo.
Mol-Gew.
apparent mol wt 66 kDa
Aufgereinigt durch
heat shock fractionation
Verpackung
pack of 10 g
Hersteller/Markenname
Probumin®
Ursprung
USA origin
Methode(n)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
ligand binding assay: suitable
protein quantification: suitable
Verunreinigungen
Tested for IgG
Verlust
≤5%
pH-Bereich
6.8-7.2
Anionenspuren
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
Kationenspuren
Fe: 0.0-15.0 μg/g
Na: 0.0-10.0 mg/g
Fremdaktivität
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3