Wichtige Dokumente
811773
Sigma-Aldrich
Probumin® Bovine Serum Albumin Polymer Enhanced Euro, 30% Solution
29-31 g/dL protein (Biuret), USA origin, Tested for IgG, Blood banking: suitable, Serology: suitable, enzyme immunoassay: suitable
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41141801
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Probumin® Bovine Serum Albumin Polymer Enhanced Euro, 30% Solution, pack of 1 L
Beschreibung
0.1% sodium azide as preservtive
Contains sodium azide less than 0.1 g/dL
Qualitätsniveau
Assay
29-31 g/dL protein basis (biuret)
Form
solution
Haltbarkeit
36 mo.
Mol-Gew.
~66 kDa
Aufgereinigt durch
heat shock fractionation
Verpackung
pack of 1 L
Hersteller/Markenname
Probumin®
Ursprung
USA origin
Konzentration
29-31 g/dL protein (Biuret)
Methode(n)
blood typing: suitable
dilution
(Immunohematology)
(Serology)
Verunreinigungen
Tested for IgG
pH-Wert
7.2-7.4
Fremdaktivität
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
Lagertemp.
2-8°C
Rechtliche Hinweise
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.