Wichtige Dokumente
8.07582
Sigma-Aldrich
Heptanoic acid
for synthesis
Synonym(e):
Heptansäure
Größe auswählen
100 ML
CHF 36.30
500 ML
CHF 47.70
CHF 36.30
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 36.30
500 ML
CHF 47.70
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)5COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
203-838-7
NACRES:
NA.22
CHF 36.30
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
1.35 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
380 °C
Wirksamkeit
7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Kinematische Viskosität
5.00 cSt(20 °C)
mp (Schmelzpunkt)
-8 °C
Übergangstemp.
flash point 117 °C
Dichte
0.92 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[O-]C(=O)CCCCCC.[H+]
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
InChIKey
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.917 - 0.919
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1