8.00198
Hexanoic acid
for synthesis
Synonym(e):
Capronsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.3 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
380 °C
Wirksamkeit
1906 mg/kg LD50, oral (Rat)
586 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
4 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
206 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-3 °C
Übergangstemp.
flash point 110 °C
Dichte
0.93 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
InChIKey
FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.926 - 0.927
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup